Läs mer
Benzonitril, TRC
Produktkod. 30333680
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30333680 50 g
1 options
Produktkod. 30333680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20460050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
CAS 100-47-0
Molekylformel C7 H5 N
Kvantitet 50 g
Synonym Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
LEDER N#Cc1ccccc1
IUPAC-namn benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.0422