Läs mer
Benzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzonitrile |
| CAS | 100-47-0 |
| Molekylformel | C7 H5 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| LEDER | N#Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vikt | 103.0422 |