Läs mer
Benzooxazol-2-yl-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzooxazol-2-yl-acetonitrile |
| CAS | 15344-56-6 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2 |
| LEDER | N#CCc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-benzoxazol-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.157 |
| Formel vikt | 158.048 |