Läs mer
Benzophenone-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzophenone-13C |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1 |
| Formel vikt | 183.0765 |