Läs mer
Bensofenon-4-karboxamidoethylmetanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30344664
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30344664 10 mg
1 options
Produktkod. 30344664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20527510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone-4-carboxamidoethyl Methanethiosulfonate
CAS 887352-65-0
Molekylformel C17 H17 N O4 S2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO4S2/c1-24(21,22)23-12-11-18-17(20)15-9-7-14(8-10-15)16(19)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,18,20)
LEDER CS(=O)(=O)SCCNC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-benzoyl-N-(2-metylsulfonylsulfanyletyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 363.45
Formel vikt 363.0599