Läs mer
Bensofenon, 99+%, rent
Produktkod. 11964851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11964851 250 g Glasflaska 250g
10328740 50 g Glasflaska 50g
15129253 1 kg Plastflaska 1kg
15139253 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11964851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219682500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-61-9
Molekylformel C13H10O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
InChI-nyckel RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC-namn difenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone
Smältpunkt 47,0 °C till 49,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 305,0 °C
Flampunkt 143 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2CO
Kvantitet 250 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 1g/7,5 ml alkohol, 1 g/6 ml eter, lösliga i kloroform, aceton och bensen
Formel vikt 182.22
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.