Läs mer
Bensofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bensofenon används i stor utsträckning som fotoinitiator i UV-härdande applikationer som bläck, bildbehandling och klara beläggningar i tryckeriindustrin. Den fungerar som en UV-blockerare för att förhindra fotonedbrytning av förpackningspolymererna eller dess innehåll. Det skyddar vissa produkter som parfymer och tvålar från ultraviolett ljus. Det tjänar till tillverkare att förpacka produkten i klart glas eller plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensofenon används i stor utsträckning som fotoinitiator i UV-härdande applikationer som bläck, bildbehandling och klara beläggningar i tryckeriindustrin. Den fungerar som en UV-blockerare för att förhindra fotonedbrytning av förpackningspolymererna eller dess innehåll. Det skyddar vissa produkter som parfymer och tvålar från ultraviolett ljus. Det tjänar till tillverkare att förpacka produkten i klart glas eller plast.
Löslighet
Löslig i etanol och dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzophenone |
| Smältpunkt | 47°C to 50°C |
| Densitet | 1.111 |
| Kokpunkt | 305°C |
| Flampunkt | 138°C (280°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Pleasant |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1238185 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.