missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzophenone-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzophenone-d10 |
| CAS | 22583-75-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 D10 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methanone, di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Benzophenone-d10 (7CI, 8CI), Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methanone (ACI), Methanone, di(phenyl-d5)- (9CI), Bis(pentadeuterophenyl)methanone, Decadeuteriobenzophenone, Perdeuteriobenzophenone, Perdeuterobenzophenone, Benzophenone-D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.2795 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?