missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzophenone-d10, TRC

Produktkod. 30335619
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335619 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30335619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB204982500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzophenone-d10
CAS 22583-75-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 D10 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Methanone, di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Benzophenone-d10 (7CI, 8CI), Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methanone (ACI), Methanone, di(phenyl-d5)- (9CI), Bis(pentadeuterophenyl)methanone, Decadeuteriobenzophenone, Perdeuteriobenzophenone, Perdeuterobenzophenone, Benzophenone-D10
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 192.2795
Formel vikt 192.1359
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.