Läs mer
Bensofenon (Difenylmetanon), LoGiCal
Produktkod. 30463682
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463682 10 mg
1 options
Produktkod. 30463682 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0630.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone
CAS 119-61-9
Analyt- eller komponentnamn Benzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Difenylmetanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 182,0732 g/mol