Läs mer
Bensofenonhydrazon, 98+%
Produktkod. 11494973
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494973 50 g 50g
11404983 250 g 250g
11484973 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12266.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
En viktig förening inom organisk fotokemi och parfymeri samt i organisk syntes. Används i antibiotikasyntesen av 6-APA och 7-ACA av karboxylskyddsgrupperna och andra organiska föreningar. Används som organiskt pigment och medicinsk mellanprodukt. Det används som fotoinitiator för UV-härdande tillämpningar i bläck, lim, beläggningar och optisk fiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En viktig förening inom organisk fotokemi och parfymeri samt i organisk syntes. Används i antibiotikasyntesen av 6-APA och 7-ACA av karboxylskyddsgrupperna och andra organiska föreningar. Används som organiskt pigment och medicinsk mellanprodukt. Det används som fotoinitiator för UV-härdande tillämpningar i bläck, lim, beläggningar och optisk fiber.
Löslighet Löslig i eter, bensen, kloroform och andra
organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen. Förvaras kylt. (Förvara under 4 C/39 F.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5350-57-2
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.253
MDL-nummer MFCD00007624
InChI-nyckel QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC-namn benshydrylidenhydrazin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone hydrazone
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Densitet 1.1
Kokpunkt 225 °C till 230 °C (55 mmHg)
Flampunkt 146 °C (294 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1910177
Löslighetsinformation Löslig i eter, bensen, kloroform och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 196.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.