Läs mer
Bensofenonhydrazon, 98+%
Produktkod. 10497762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497762 5 g Glasflaska 5g
10050570 100 g Glasflaska 100g
10055673 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105570050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5350-57-2
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00007624
InChI-nyckel QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC-namn benshydrylidenhydrazin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone hydrazone
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 225 °C till 230 °C (55,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2C=NNH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristallina nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.