Läs mer
Bensofenonimin, 95 %, Stab.
Produktkod. 15463867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463867 25 g 25g
15453867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30110.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181,238 g/mol
Användbar vid framställning av nitril-yliddimerer. Bensofenonimin som ammoniak surrogat. Som mellanmaterial för syntes av organiska kemikalier. Katalytisk enantioselektiv alkylering av bensofenoniminen av glycin-t-butylester med användning av fosfazenbaser (Schwesinger) och kirala kvaternära ammoniumsalter ger endera enantiomer av aminosyraderivat i utmärkt utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Användbar vid framställning av nitril-yliddimerer. Bensofenonimin som ammoniak surrogat. Som mellanmaterial för syntes av organiska kemikalier. Katalytisk enantioselektiv alkylering av bensofenoniminen av glycin-t-butylester med användning av fosfazenbaser (Schwesinger) och kirala kvaternära ammoniumsalter ger endera enantiomer av aminosyraderivat i utmärkt utbyte.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013-88-3
Molekylformel C13H11N
Molekylvikt (g/mol) 181.238
MDL-nummer MFCD00001760
InChI-nyckel SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC-namn difenylmetanimin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone imine
Densitet 1.08
Kokpunkt 151 °C till 153 °C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.618
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 181.23
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzophenone imine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-phenyl-Benzenemethanimine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.