Läs mer
Bensofenonimin, TRC
Produktkod. 30339800
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30339800 5 g
1 options
Produktkod. 30339800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2872905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone Imine
CAS 1013-88-3
Molekylformel C13H11N
Kvantitet 5 g
Synonym alpha-Phenylbenzenemethanimine, 1,1-Diphenylmethanimine, 1,1-Diphenylmethylenimine, Benzhydrylidenimine, BenzhydrylimineBenzophenone imineBenzophenonimineDiphenylketimineDiphenylmethanimineIminodiphenylmethane
InChI formel InChI=1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
LEDER N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn difenylmetanimin
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Formel vikt 181.0891