Läs mer
Benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone, 97%
Produktkod. 15460358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460358 5 g 5g
15470358 25 g 25g
15480358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53486.06
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 4545-20-4 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4545-20-4
Molekylformel C20H18N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 350.436
MDL-nummer MFCD00381345
InChI-nyckel AVWHDUALELPLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone tosylhydrazone, n'-diphenylmethylene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzene-1-sulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, benzophenone tosyl hydrazone, benzophenone p-tosylhydrazone, benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone, benzophenone p-toluenesulphonylhydrazone, benzophenone tosylhydrazone 97
PubChem CID 274531
IUPAC-namn N-(benshydrylidenamino)-4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 350.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.