Läs mer
Benzophenone, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969424 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12969424 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969424 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S418
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benzophenone119-61-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 119-61-9, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C13H10O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn diphenylmethanone
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 182.222
PubChem CID 3102
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:41308
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only