Läs mer
Bensofenon, TRC
Produktkod. 30004708
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004708 10 g
17995055 1 g
17932565 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20498010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-61-9
Molekylformel C13 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Synonym Benzophenone (7CI,8CI), Diphenylmethanone, Adjutan 6016, BLS 531, BP, Benzene, benzoyl-, Benzoylbenzene, Darocur BP, Diphenyl ketone, Irgacure BP, JRCure 1020, Kayacure BP, Kayacure BP 100, Lowlite 24, NSC 8077, Phenyl ketone, Runtecure 1020, Speedcure BP, Winure BP, α-Oxodiphenylmethane, α-Oxoditane
IUPAC-namn Difenylmetanon
LEDER O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 182.0732
Procent renhet >95%