Läs mer
Benzopinacol, 98%
Produktkod. 11460263
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460263 25 g 25g
11470263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11421.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 464-72-2 | C26H22O2 | 366.46 g/mol
Bensopinakol är en katalysator för bildandet av omättade polyestrar. Det används också som en initiator för polymerisation av fria radikaler. Det används också som en organisk syntesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer: Bensopinakol är en katalysator för bildandet av omättade polyestrar. Det används också som en initiator för polymerisation av fria radikaler. Det används också som en organisk syntesmellanprodukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-72-2
Molekylformel C26H22O2
Molekylvikt (g/mol) 366.46
MDL-nummer MFCD00004448
InChI-nyckel MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrafenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzopinacol
Smältpunkt 174°C to 180°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2061947
Merck Index 14,1100
Löslighetsinformation It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water.
Formel vikt 366.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.