Läs mer
Bensopinakol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10559630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559630 10 g Glasflaska 10g
10418630 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105590100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 464-72-2 | Molekylformel: C26H22O2 | Molekylvikt: 366,45 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-72-2
Molekylformel C26H22O2
Molekylvikt (g/mol) 366.45
MDL-nummer MFCD00004448
InChI-nyckel MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrafenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzopinacole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 184 °C till 186 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 1058
Merck Index 15, 1103
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 366.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.