Läs mer
Bensopurpurin 4B, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476629
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476629 25 g 25g
15486629 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64901.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 992-59-6 | C34H26N6Na2O6S2 | 724.718 g/mol
Bensopurpurine 4B är en biologisk färgning och pH-indikator för pH 2,3-4,4.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensopurpurine 4B är en biologisk färgning och pH-indikator för pH 2,3-4,4.
Löslighet Löslig i vatten (20 mg
/ml), aceton, etanol (3 mg/ml), natriumhydroxid och svavelsyra.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 992-59-6
Molekylformel C34H26N6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 724.718
MDL-nummer MFCD00012410
InChI-nyckel SUXCALIDMIIJCK-UHFFFAOYSA-L
Synonym benzopurpurine 4b, benzopurpurin 4b, direct red 2, c.i. direct red 2, amanil purpurine, diphenyl red 4b, hispamin red 4b, direct red dcb, azocard red 4b, diazine red 4b
PubChem CID 13816
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]-3-metylfenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N=NC3=C(C4=CC=CC=C4C(=C3)S(=O)(=O)[O-])N)C)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzopurpurin 4B
Färg Rött
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1011
Löslighetsinformation Soluble in water (20mg/ml),acetone,ethanol (3mg/ml),sodium hydroxide,and sulfuric acid.
Formel vikt 724.73
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.