missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzopurpurin B |
| CAS | 992-59-6 |
| Molekylformel | C34H26N6Na2O6S2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | benzopurpurine 4b, benzopurpurin 4b, direct red 2, c.i. direct red 2, amanil purpurine, diphenyl red 4b, hispamin red 4b, direct red dcb, azocard red 4b, diazine red 4b |
| InChI-nyckel | SUXCALIDMIIJCK-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N=NC3=C(C4=CC=CC=C4C(=C3)S(=O)(=O)[O-])N)C)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]-3-metylfenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 724.718 |
| PubChem CID | 13816 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?