Läs mer
Bensopyren, TRC
Produktkod. 30136364
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136364 1 g
18022230 250 mg
18020050 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2058001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-32-8
Molekylformel C20 H12
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[a]pyrene, 3,4-Benz[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, 3,4-Benzpyrene (carcinogen), 4,5-Benzpyrene, 6,7-Benzopyrene, BaP, Benz[a]pyrene, Benzo[d,e,f]chrysene, Benzopyrene, NSC 21914
IUPAC-namn benzo[a]pyren
LEDER c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[a]pyrene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Formel vikt 252.0939
Procent renhet >95%