Läs mer
Bensotiazol-2-karbonylklorid, 95 %
Produktkod. 11305425
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305425 250 mg 250mg
11395415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19631.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 67748-61-2 | C8H4ClNOS | 197,636 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67748-61-2
Molekylformel C8H4ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 197.636
MDL-nummer MFCD03659697
InChI-nyckel AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2776254
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-karbonylklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Smältpunkt 113 °C till 115 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 130990
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 197.64
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.