Läs mer
Benzothiazole-6-carbonitrile, 98%
Artikelnummer. 15495167
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15495167 1 g 1g
15415177 250 mg 250mg
15405177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32454.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 58249-61-9 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58249-61-9
Molekylformel C8H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 160.194
MDL-nummer MFCD06659656
InChI-nyckel WYRRTJKOMZONQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyanobenzothiazole, benzothiazole-6-carbonitrile, benzo d thiazole-6-carbonitrile, 6-benzothiazolecarbonitrile, 6-benzo d thiazolecarbonitrile, 6-cyanobenzothiazol, 6-cyanobenzthiazole, 6-benzothiazolecarbonitrile 6ci,9ci
PubChem CID 10607144
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-karbonitril
LEDER C1=CC2=C(C=C1C#N)SC=N2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Benzothiazole-6-carbonitrile
Smältpunkt 137°C to 138°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 160.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.