Läs mer
Benzothiazole-6-carboxylic acid, 96%
Produktkod. 15434527
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
15434527 1 g 1g
15444527 5 g 5g
15454527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15434527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31868.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3622-35-3 | C8H5NO2S | 179.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3622-35-3
Molekylformel C8H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 179.19
MDL-nummer MFCD00111651
InChI-nyckel DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material Benzothiazole-6-carboxylic acid
Smältpunkt 245°C to 251°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.2
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.