Läs mer
Benzothiazole, 97%
Produktkod. 11444270
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444270 50 g 50g
11454270 250 g 250g
11434270 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10380.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
Det är en intressant karbonylekvivalent och reagerar med aldehyder eller ketoner för att genereraα -hydroxikarbonylföreningar. Bensotiazol används som en kemisk mellanprodukt i organisk syntes. Det är en föregångare till gummiacceleratorer och en komponent av cyaninfärgämnen. Det används också som smakämne. Det används också som smakämne, antimikrobiellt medel och komponent i cyaninfärgämnen. Dess derivat används som gummiacceleratorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en intressant karbonylekvivalent och reagerar med aldehyder eller ketoner för att genereraα -hydroxikarbonylföreningar. Bensotiazol används som en kemisk mellanprodukt i organisk syntes. Det är en föregångare till gummiacceleratorer och en komponent av cyaninfärgämnen. Det används också som smakämne. Det har använts som ett antimikrobiellt medel i innersulor för atletiska sko. Det används också som smakämne, antimikrobiellt medel och komponent i cyaninfärgämnen. Dess derivat används som gummiacceleratorer.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol, koldisulfid
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-16-9
Molekylformel C7H5NS
Molekylvikt (g/mol) 135.184
MDL-nummer MFCD00005775
InChI-nyckel IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzothiazole
Smältpunkt 2°C
Densitet 1.241
Kokpunkt 230°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.642
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 109468
Merck Index 14,1107
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Formel vikt 135.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzothiazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.