Läs mer
Benzothiazole, 97%
Produktkod. 10570984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10570984 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10436970 5 mL Glasflaska 5ml
10446970 250 mL Glasflaska 250ml
10133000 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10570984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146390025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-16-9
Molekylformel C7H5NS
Molekylvikt (g/mol) 135.18
MDL-nummer MFCD00005775
InChI-nyckel IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzothiazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2°C
Färg Brun till brun-gul
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 231°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6410 to 1.644
Kvantitet 2.5 L
Fieser 15,20
Merck Index 15, 1110
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Formel vikt 135.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.