missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzothiazole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzothiazole-D4 |
| CAS | 194423-51-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7HD4NS |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2scnc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1,3-benzothiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.21 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?