Läs mer
Benzothiazole, TRC
Produktkod. 18080830
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18080830 500 mg
18050430 1 g
18062220 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18080830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB206640500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-16-9
Molekylformel C7H5NS
Molekylvikt (g/mol) 135.19
Synonym Benzothiazole, 1,3-Benzothiazole, 1-Thia-3-azaindene, Benzo[d]thiazole, Benzosulfonazole, NSC 8040, Vangard BT
IUPAC-namn 1,3-benzothiazole
LEDER c1ccc2scnc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzothiazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Formel vikt 135.0143
Procent renhet >95%