missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzothiophene-5-boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzothiophene-5-boronic acid |
| CAS | 845872-49-3 |
| Molekylformel | C8H7BO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2S/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccc2sccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-benzothiophen-5-ylboronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vikt | 178.026 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?