Läs mer
Benzotriazol-1-ylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzotriazol-1-ylacetic Acid |
| CAS | 4144-64-3 |
| Molekylformel | C8H7N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-1-acetic Acid, 1-Benzotriazolylacetic Acid, 2-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)acetic Acid, 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic Acid, Benzotriazole-1-acetic Acid, NSC 227393 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c12-8(13)5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-10-11/h1-4H,5H2,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(O)CN1C2=CC=CC=C2N=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vikt | 177.05 |