Läs mer
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926401 5 g 5g
11916401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440240050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 190849-64-0
Molekylformel C17H24F6N5OP
Molekylvikt (g/mol) 459.38
MDL-nummer MFCD00191769
InChI-nyckel YNOBMGHLCWIWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy piperidin-1-yl methylene piperidin-1-ium hexafluorophosphate v, hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uronium hexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis piperidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-piperidin-1-ium-1-ylidene 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-bis 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uroniumhexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl bis piperidin-1-yl methylidene oxidanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10863473
IUPAC-namn 1-[piperidin-1-ium-1-ylidene(piperidin-1-yl)methoxy]benzotriazole;hexafluorophosphate
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(CC1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183°C to 190°C
Färg White
Elementaranalys 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 459.38
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.