Läs mer
Bensotrizol-1-yloxytris(dimetylamino)-fosfhoniumhexafluorfosfat, 98+%
Produktkod. 10145220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10145220 1 g Glasflaska 1g
10541271 5 g Glasflaska 5g
11936621 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10145220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209800010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 56602-33-6 | C12H22N6OP·PF6 | 442,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56602-33-6
Molekylformel C12H22N6OP·PF6
Molekylvikt (g/mol) 442.27
InChI-nyckel MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
IUPAC-namn bensotriazol-1-yloxi-tris(dimetylamino)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 136.0°C to 140.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Fieser 06,34; 07,14
Formel vikt 442.27
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.