Läs mer
Bensotrizol-1-yloxytris(dimetylamino)fosfonium hexafluorfosfat, TRC
Product Code. 30333825
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30333825 5 g
1 options
Product Code. 30333825 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2070005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluor
CAS 56602-33-6
Molekylformel C12 H22 N6 O P . F6 P
Kvantitet 5 g
Synonym BOP Reagent
InChI formel InChI=1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
LEDER CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn bensotrizol-1-yloxy-tris(dimetylamino)fosfanium; hexafluorfosfat
Molekylvikt (g/mol) 442.28
Formel vikt 442.1235