Läs mer
Benzotriazole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 23814-12-2 |
| Molekylformel | C7 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid (8CI,9CI), 1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid, 3H-Benzotriazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole, 5-Carboxylic acid benzotriazole, Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-Benzotriazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,11,12)(H,8,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2nn[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 3H-benzotriazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.134 |
| Formel vikt | 163.038 |