Läs mer
Benzotriazole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzotriazole-d4 |
| CAS | 1185072-03-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D4 H N3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzotriazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.149 |
| Visa mer |