Läs mer
Benzotriazol, TRC
Produktkod. 30338286
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30338286 10 g
1 options
Produktkod. 30338286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20695010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H5 N3
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2,3-1H-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Triaza-1H-indene, 1,2,3-Triazaindene, 1,2-Aminoazophenylene, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzo[d]-1,2,3-triazole, 2,3-Diazaindole, Azimidobenzene, Aziminobenzene, B 0094, BLS 1326, BT 120, BT 120 (lubricant additive), BT 120SG, BTA, Benzene azimide, Benzisotriazole, Benzotriazole R, C.V.I. Liquid, CVI, Cobratec 35G, Cobratec 99, D 32-108, Entek, Fujilite BT 20NM, HY 2, ISK 3, Irgamet BTZ, Irgastab I 489, Kemitec TT, LT 02, M 318, Miracle HP 16, NSC 3058, Preventol BZT, RC 8239, Rusmin R, Seetec BT, Seetec BT-R, T 706, TH-BTA, Verzone Crystal, Verzone Crystal 120
InChI formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
LEDER c1ccc2[nH]nnc2c1
IUPAC-namn 1H-bensotriazol
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0483