Läs mer
Benzotriklorid, 98 %
Produktkod. 11447567
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447567 500 g 500g
11457567 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15652.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Den finner sin användning i andra beredningar av substituerade bensofenoner, för bensoylering av fenoler under basiska fasöverföringsbetingelser. D,D,D-Triklortoluen är en intermediär som uteslutande används i industriell produktion av andra intermediärer såsom bensoylklorid, bensotrifluorid och 2,4-dihydroxibensofenon. α,α ,α -Triklortoluen används också för bestämning av klorerade toluener i avloppsvatten från avloppsreningsverk och textilindustri genom analys av strippning med sluten slinga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin användning i andra beredningar av substituerade bensofenoner, för bensoylering av fenoler under basiska fasöverföringsförhållanden. D,D,D-Triklortoluen är en intermediär som uteslutande används i industriell produktion av andra intermediärer såsom bensoylklorid, bensotrifluorid och 2,4-dihydroxibensofenon. α,α ,α -Triklortoluen används också för bestämning av klorerade toluener i avloppsvatten från avloppsreningsverk och textilindustri genom analys av strippning med sluten slinga.
Löslighet Löslighet i vatten är 0,1 g/L
vid 20 C.°
Anmärkningar
Särskilda försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-07-7
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
MDL-nummer MFCD00000786
InChI-nyckel XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
IUPAC-namn triklormetylbensen
LEDER ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzotrichloride
Smältpunkt -8 °C till -0,5 °C
Densitet 1.38
Kokpunkt 90 °C till 91 °C (15 mmHg)
Flampunkt 97 °C (207 °F)
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2226
Beilstein 508152
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1109
Formel vikt 195.48
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.