Läs mer
Benzotrifluorid, 99 %
Produktkod. 11429267
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429267 250 g 250g
11419267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21340.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.50 SEK
    432.65 SEK / 250g
    Save 102.85 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146,112 g/mol
Det appliceras som ett alternativt lösningsmedel till diklormetan, där det har ett högre bp. Det används som mellanprodukt för färgämnen och läkemedel, som lösningsmedel och en dielektrisk vätska, ett vulkaniseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Det appliceras som ett alternativt lösningsmedel till diklormetan, där det har ett högre bp. Det används som mellanprodukt för färgämnen och läkemedel, som lösningsmedel och en dielektrisk vätska, ett vulkaniseringsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20
C0,45g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-08-8
Molekylformel C7H5F3
Molekylvikt (g/mol) 146.112
MDL-nummer MFCD00000372
InChI-nyckel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC-namn trifluormetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzotrifluoride
Smältpunkt -29 °C
Densitet 1.188
Kokpunkt 101 °C till 103 °C
Flampunkt 12 °C (54 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.4145
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2338
Beilstein 1906908
Merck Index 14,1110
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C0,45 g/L.
Formel vikt 146.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzotrifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzotrifluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.