Läs mer
Benzotropinmetansulfonat
Produktkod. 15484429
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484429 100 mg 100mg
15464429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61954.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Muskarinreceptorantagonist | CAS: 132-17-2 | C22H29NO4S | 403,54 g/mol
Benzotropinmetansulfonat används för att behandla symtomen på Parkinsons sjukdom och pågår för närvarande i kliniska studier för kronisk ryggsmärta. Det visar antimuskarineffekter jämförbara med atropin och visar även konkurrerande antinikotinisk verkan vid nAChR (nikotinacetylkolinreceptorn).
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i vatten (81 mg/ml vid 25 °C), DMSO (50 mg/ml vid 25 °C), etanol (81 mg/ml vid 25 °C) och eter (mycket svagt).
Anteckningar
Förvara på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara bort från oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-17-2
Molekylformel C22H29NO4S
Molekylvikt (g/mol) 403.54
MDL-nummer MFCD00074784
InChI-nyckel CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
IUPAC-namn (1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
LEDER CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzotropine methanesulfonate
Smältpunkt 135 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,1121
Löslighetsinformation Löslig i vatten (81 mg/ml vid 25 °C), DMSO (50 mg/ml vid 25 °C), etanol (81 mg/ml vid 25 °C) och eter (mycket svagt).
Formel vikt 403.54
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning