Läs mer
Benzovindiflupyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzovindiflupyr |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26) |
| Formel vikt | 397.056 |
| Procent renhet | >95% |