Läs mer
Bensoxazol, 97+%
Produktkod. 10407772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10407772 5 g 5g
10407480 25 g 25g
10336070 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105680050
 Begränsad artikel
CAS: 273-53-0 | C7H5NO | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 273-53-0
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00005765
InChI-nyckel BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
IUPAC-namn 1,3-bensoxazol
LEDER O1C=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoxazole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27 °C till 30 °C
Färg Brun-orange till gul
Kokpunkt 182 °C
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 42
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, svavelsyra
Formel vikt 119.12
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.