Läs mer
Benzoxazole, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30946792
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30946792 5 g 5g
30934970 10 g 10g
30929425 100 g 100g
30937218 25 g 25g
30934195 1 kg 1kg
30931835 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30946792 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1159325g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoxazole
CAS 273-53-0
Molekylformel C7H5NO
MDL-nummer MFCD00005765
Kvantitet 5 g
LEDER C1=CC=CC2=C1N=CO2
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Procent renhet 98%