Läs mer
Bensoylbromid, 97 %
Produktkod. 10707773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707773 5 mL Glasflaska 5ml
10527563 25 mL Glasflaska 25ml
10570204 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10707773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160950050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-32-6 | C7H5BrO | 185,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-32-6
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00000112
InChI-nyckel AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide
PubChem CID 12056
IUPAC-namn bensoylbromid
LEDER BrC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl bromide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -24,0 °C
Färg Orange
Densitet 1.5700g/mL, 1.57
Kokpunkt 218,0 °C till 219,0 °C
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COBr
Brytningsindex 1,5880 till 1,5900
Kvantitet 5 mL
Beilstein 09,195
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kan brytas ner. Andra lösligheter: blandbar i etyleter
Formel vikt 185.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.