Läs mer
Bensoylklorid, 99,5+%, ren
Produktkod. 10697242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10697242 1 L Glasflaska 1 L
10294650 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.99 SEK
    621.65 SEK / 1 L
    Save 108.34 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Bensoylklorid, 99,5 %, C7H5ClO, CAS-nummer-98-88-4, unii-vty8706w36, a-klorobenzaldehyd, bensaldehyd, alfa-klor, bensoesyraklorid, bensenkarbonylklorid, bensoesyra, klorid, alfa-klorobenzaldehyd, bensoylklorid, ccris 802, bensoylklorid, 2,5L, 98,5% min. (GC), 09, 182 | CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140,57 g/mol
Bensoylklorid, 99 %, C7H5ClO, CAS-nummer-98-88-4, unii-vty8706w36, a-klorbensaldehyd, bensaldehyd, alfa-klor, bensoesyraklorid, bensenkarbonylklorid, bensoesyra, klorid, bensoccyldehyd, alfa-klor, alfa-klor 802, bensoylklorid, 2,5 1, 98,5 % min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-88-4
Molekylformel C7H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 140.57
MDL-nummer MFCD00000653
InChI-nyckel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC-namn bensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl Chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -1,0 °C
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kokpunkt 198,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCl
Brytningsindex 1,5520 till 1,5540
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar, 2 mg/ml. Andra lösligheter: bryts ner i alkoholer och i vatten, löslig i eter, bensen; blandbar med oljor, koldisulfid, ccl4
Viskositet 0,0012 Pas (30 °C)
Formel vikt 140.57
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.