Läs mer
Bensoylklorid, 99%, ren, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11984971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11984971 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11984971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    939.20 SEK
    843.65 SEK / 100ml
    Save 95.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl chloride
CAS 98-88-4
Smältpunkt -1,0 °C
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kokpunkt 198,0 °C
Flampunkt 93 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H5ClO
Linjär formel C6H5COCl
Brytningsindex 1,5520 till 1,5540
Kvantitet 100 mL
Beilstein 09,182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15,1115
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar, 2 mg/ml. Andra lösligheter: bryts ner i alkoholer och i vatten, löslig i eter, bensen; blandbar med oljor, koldisulfid, ccl4
InChI-nyckel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
IUPAC-namn bensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 140.57
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Viskositet 0,0012 Pas (30 °C)
Formel vikt 140.57
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.