Läs mer
Benzoyl chloride, 99+%
Produktkod. p-7021678
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418066 250 g 250g
11408066 1000 g 1000g
11428066 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11418066 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14107.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
Bensoylklorid används i stor utsträckning för syntes av peroxider. Det används vid tillverkning av färgämnen och parfymer. Det tjänar också vid tillverkning av läkemedel och hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoylklorid används i stor utsträckning för syntes av peroxider. Det används vid tillverkning av färgämnen och parfymer. Det tjänar också vid tillverkning av läkemedel och hartser.
Löslighet Blandbar med
vatten, eter, bensen, koldisulfid och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-88-4
Molekylformel C7H5ClO
MDL-nummer MFCD00000653
InChI-nyckel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC-namn bensoylklorid
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzoyl Chloride
Smältpunkt °C to 1°C
Densitet 1.211
Kokpunkt 197°C to 199°C
Flampunkt 69°C (156°F)
Analysprocentintervall ≥99%
Brytningsindex 1.5535
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1736
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1112
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.566
Formel vikt 140.57
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.