Läs mer
Benzoyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10764171 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10764171 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10764171 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/2350/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 98-88-4
Smältpunkt -1°C
Färg Colorless
pH 2
Kokpunkt 198°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C7H5ClO
MDL-nummer 653
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 4.88
Formel vikt 140.57g/mol
Ångtryck 0.5 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid