Läs mer
Benzoyl Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072863 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10502524
Brand: Fisher Chemical B/2300/PB07
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 98-88-4
Molekylformel C7H5ClO
MDL-nummer 653
Specifikationer
Smältpunkt -1°C
Färg Colorless
pH 2
Kokpunkt 198°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 250 mL
Ångdensitet 4.88
Formel vikt 140.57g/mol
Ångtryck 0.5 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.