missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoyl Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15818660
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
30 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
30kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15818660 30 kg 30kg
15808660 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15818660 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8018049030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 98-88-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 140.57

Specifikationer

Smältpunkt -0.6°C
Densitet 1.21 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 197.2°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000653
Kvantitet 30 kg
Synonym Benzoyl chloride, Benzoic acid chloride, Benzoyl chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.